Millicell® ERS 3.0 Digital Voltohmmeter
Fournisseur: Merck
MERS03000
MILFMERS03000EA 4620 EUR InStock
MILFMERS03000
Millicell® ERS 3.0 Digital Voltohmmeter
Compteurs électriques Multimètres numériques
The Millicell® ERS 3.0 Digital VoltOhmMeter reliably measures membrane potential and resistance of epithelial and endothelial cells in culture. This device qualitatively measures cell monolayer health and cell confluence.
  • Intuitive touchscreen interface
  • Ergonomic standing in-well probe
  • On-instrument data logging and background subtraction
  • Option to export results via ethernet, USB drive or upload to cloud
  • Corded power or battery pack power source for use on the bench or in the tissue culture hood
  • Adjustable electrode, compatible with a wide variety of cell
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité