Microfil® Funnel and Filters
Fournisseur: Merck
MIGSWG250
MILFMIGSWG250EA 528 EUR InStock
MILFMIGSWG250
Microfil® Funnel and Filters
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Microfil® funnels and filters assuring leak-free operation and uniform microorganism recoveries as well as an easy transfer of the membrane with forceps and prevents accidentally touching the filtration area.
  • Filter color: White
  • Filter surface: Gridded
  • Chemistry: Mixed Cellulose Esters (MCE)
  • Sterilised
Application: Specific test regulations (clinical, cosmetics, environmental, food and beverage, industrial QC).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité