Millicell® µ-Migration Assay Kit
Fournisseur: Merck
MMA205
MILFMMA205EA 1300 EUR InStock
MILFMMA205
Millicell® µ-Migration Assay Kit
Tests Tests cellulaires
This Kit overcomes the limitations of traditional multiwell migration assays. Its microfluidic, low-volume technology promotes a stable, diffusion-generated concentration gradient that is consistently linear and lasts for more than 48 hours.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité