Multiscreen® 96 Well Plate, Polycarbonate Membrane
Fournisseur: Merck
MPC4NTR10
MILFMPC4NTR10EA 882 EUR InStock
MILFMPC4NTR10
Multiscreen® 96 Well Plate, Polycarbonate Membrane
Microplaques Microplaques deepwell
  • Pore size: 0,4 μm
  • Application: Sample preparation
  • Maximum well volume: 300 μl
  • Material: Polystyrene
  • Ambient
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité