L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Millicell® Cell Culture Inserts, Mixed Cellulose Esters (MF-Millipore™) Membrane
Fournisseur: Merck
PIHA01250 PIHA03050
MILFPIHA01250EA 372 EUR InStock
MILFPIHA01250 MILFPIHA03050
Millicell® Cell Culture Inserts, Mixed Cellulose Esters (MF-Millipore™) Membrane
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
With Millicell inserts, attachment or suspension cells can access media from both their apical and basolateral sides. Cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs in vivo. In addition, Millicell inserts make it possible to study both sides of the cell monolayer.
The inserts are easily prepared for SEM and TEM visualising techniques, and they are compatible with cellular and/or fluorescent stains.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité