Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Millicell® 24 Wells Cell Culture Insert Plates

Fournisseur: Merck
PSRP010R1 PSHT010R5 PSMT010R1 PSST010R5 PSET010R5 PSRP010R5 PSHT010R1 PSET010R1 PSST010R1 PSMT010R5
MILFPSRP010R1EA 176 EUR InStock
MILFPSRP010R1 MILFPSHT010R5 MILFPSMT010R1 MILFPSST010R5 MILFPSET010R5 MILFPSRP010R5 MILFPSHT010R1 MILFPSET010R1 MILFPSST010R1 MILFPSMT010R5
Millicell® 24 Wells Cell Culture Insert Plates
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Millicell cell culture insert plates are a patented device designed to support cell growth and differentiation of endothelial and epithelial cell lines, including CaCo-2.

  • Isopore™ matrix
  • 0,7 cm² filtration area
  • 9,5 mm filter diameter
  • Tissue Culture (TC)-treated surface binding type
  • Dimension: 84,8×128×26,2 mm

Seed-and-feed systems
Automated liquid handling systems and span pipettes
Basolateral and apical access to cells
Transepithelial electrical resistance (TEER) measurement systems

The Millicell device is available with a 0,4 µm PCF and a variety of PET membrane pore sizes. The plate is designed for maximum user convenience and incorporates features such as apical assist for easier pipetting and basolateral access. To reduce the risk of monolayer contamination, the membrane plates have feet to elevate the plate above the work surface when disassembled from the feeder tray. Tear drop-shaped receiver wells eliminate air bubbles as plates are assembled.

They are optimised to grow and sustain high integrity cell monolayers. Cells grown on Millicell plate membranes grow better than on plastic because the cells are nourished from both the apical and basolateral sides. Cell growth and function more closely mimic in vivo. The plates are designed for analysis as well as cell growth and can be used manually or with automated cell seeding, feeding and washing systems.

With this complete system, you can grow, feed, and analyse cells in one membrane-bottom plate. The plate can be used with either a single-well or a multi-well feeding tray. At the time of transport analysis, the plate is simply transferred to a multi-well transport tray for analysis.

Information de livraison: Contains 24-well filter plate, 24-well receiver plate, lid.

Conditionnement: Bulk packed.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité