Millivac™ Maxi Vacuum Pump
Fournisseur: Merck
SD1P014M04
MILFSD1P014M04EA 2570 EUR InStock
MILFSD1P014M04
Millivac™ Maxi Vacuum Pump
Pompe Pompes à vide à membrane
Millivac™ Maxi vacuum pumps are compact, maintenance-free pumps that provide a consistent source of vacuum for filtration and other laborabory applications. A patented diaphragm design has reduced the footprint of the pumps compared to conventional models.
  • Lubrication not required
  • Quiet, compact design conserves previous lab bench space
  • Millivac™ Maxi pump is gas-tight, has a PTFE-coated diaphragm, and is compatible with slightly aggressive or corrosive gases and vapors
Application: Use Millivac Maxi pump to filter larger volumes or viscous solutions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité