Bottle top vacuum filtration systems, Millicup™
Fournisseur: Merck
SJHVM4710
MILFSJHVM4710EA 192 EUR InStock
MILFSJHVM4710
Bottle top vacuum filtration systems, Millicup™
Filtres Unités de filtration sous vide
Millicup™ membrane filter units are non sterile universal bottle top vacuum filters, used for sterile filtration.
Max. temperature: 45 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité