Millex® Hydromillex Syringe Filter
Fournisseur: Merck
SLST025DM
MILFSLST025DMEA 975 EUR InStock
MILFSLST025DM
Millex® Hydromillex Syringe Filter
Filtres Filtres-seringue
The Hydromillex syringe filter is used downstream in a Technecium Generator to prevent particles of radioactive technecium from getting through to the collection vial where the liquid is collected.
  • Hydrophobic PTFE membrane has stripes of hydrophilic coating to allow simultaneous liquid and gas filtration
  • FDA registered medical device
  • RUO outside of US
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité