SNAP i.d. 2.0 Protein Detection Systems Midi
Fournisseur: Merck
SNAP2MIDI
MILFSNAP2MIDIEA 1890 EUR InStock
MILFSNAP2MIDI
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection Systems Midi
Analyseurs Analyseur de protéines
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology and a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
Informations de commande: This system includes the SNAP i.d. 2.0™ base, two midi blot holding frames, two antibody collection trays, vacuum tubing, rolling pad and blot roller, two wetting trays and a quick start guide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité