Membrane filters, hydrophobic edge
Fournisseur: Merck
GSEP0470W GSEP047S0 HAEG047AW HAEP0470W HAEP047A0 HAEP047AW HAEP047S0 HAEP047SW SSEP0470W SMEP0470W
MILXGSEP0470WEA 381 EUR InStock
MILXGSEP0470W MILXGSEP047S0 MILXHAEG047AW MILXHAEP0470W MILXHAEP047A0 MILXHAEP047AW MILXHAEP047S0 MILXHAEP047SW MILFSSEP0470W MILFSMEP0470W
Membrane filters, hydrophobic edge
Filtres Filtres à membrane
Hydrophobic edge membranes are standard MF-type filters with edges rendered hydrophobic to 3 or 6 mm widths. In antibiotic and bacteriostatic drug sterility testing by membrane filter method, the 6 mm wide non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim.
  • Available in sterile or autoclave as ready packs
Applications include microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs and filling machine operations.
Filter surface: plain
Filter color: white
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité