L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Unités de filtration par centrifugation avec membrane microporeuse, Ultrafree-CL
Fournisseur: Merck
UFC40GV00 UFC40HV00 UFC40VV00 UFC40VV25 UFC40GV25 UFC40DV25 UFC40SV25
MILFUFC40GV00EA 643 EUR InStock
MILFUFC40GV00 MILFUFC40HV00 MILFUFC40VV00 MILFUFC40VV25 516-0542 516-0541 MILFUFC40SV25
Unités de filtration par centrifugation avec membrane microporeuse, Ultrafree-CL
Filtres Filtres pour centrifugation
Ces unités de filtration par centrifugation conviennent à un grand nombre d'utilisations, y compris l'élimination de particules et précipités d'échantillons aqueux ou à base de certains solvants. Elles sont idéales en application avec des solutions de protéines et d'acides nucléiques.
  • Unités pré-stérilisés également disponibles
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Utilisation avec des rotors à angle fixe pour tubes de 15 ml
Membranes en PTFE ou PVDF hydrophiles et boîtier en PP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité