Unités de filtration par centrifugation avec membrane microporeuse, Ultrafree-CL
Fournisseur: Merck
UFC40LG25
MILFUFC40LG25EA 211 EUR InStock
MILFUFC40LG25
Unités de filtration par centrifugation avec membrane microporeuse, Ultrafree-CL
Filtres Filtres pour centrifugation
Ces unités de filtration par centrifugation conviennent à un grand nombre d'utilisations, y compris l'élimination de particules et précipités d'échantillons aqueux ou à base de certains solvants. Elles sont idéales en application avec des solutions de protéines et d'acides nucléiques.
  • Unités pré-stérilisés également disponibles
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Utilisation avec des rotors à angle fixe pour tubes de 15 ml
Membranes en PTFE ou PVDF hydrophiles et boîtier en PP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité