Chemical Duty Pump Maintenance Kit
Fournisseur: Merck
WP61MNT00
MILFWP61MNT00EA 149 EUR InStock
MILFWP61MNT00
Chemical Duty Pump Maintenance Kit
Pompe Pompes à membrane
Information de livraison: This item includes parts for catalog numbers MILFWP6111560, MILFWP6122050, MILFWP6110060. This item is a kit composed of 1 diaphragm, 1 diaphragm liner, 1 O-ring gasket, 4 head screws, 2 handle screws.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité