Chemical Duty Pump Rebuild Kit
Fournisseur: Merck
WP61RBD00
MILFWP61RBD00EA 391 EUR InStock
MILFWP61RBD00
Chemical Duty Pump Rebuild Kit
Pompe Pompes à membrane
Information de livraison: This item includes parts for catalog numbers WP6111560, WP6122050, WP6110060. This item is a kit composed of 1 diaphragm hold-down plate assembly, 1 valve plate assembly, 1 pump head, 1 vacuum gauge, 1 pressure gauge, 4 head screws, 2 handle screws.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité