Millivac™ Mini Vacuum Pump
Fournisseur: Merck
XF5423050
MILFXF5423050EA 1010 EUR InStock
MILFXF5423050
Millivac™ Mini Vacuum Pump
Pompe Pompes à vide à membrane
Millivac™ Mini vacuum pumps are compact, maintenance-free pumps that provide a consistent source of vacuum for filtration and other laborabory applications. A patented diaphragm design has reduced the footprint of the pumps compared to conventional models.
  • Use Millivac Mini Pump to filter water and aqueous solutions
  • Neither pump requires lubrication and neither is explosion proof
  • Lubrication not required
  • Quiet, compact design conserves previous lab bench space
Applications: Millivac™ Mini Pump for Water and Aqueous Solutions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité