Solvent-Resistant Stirred Cell for 47 mm Membranes
Fournisseur: Merck
XFUF04701
MILFXFUF04701EA 2650 EUR InStock
MILFXFUF04701
Solvent-Resistant Stirred Cell for 47 mm Membranes
Agitateurs Agitateurs magnétiques
MilliporeSigma™ solvent-resistant stirred cells, for 47 mm membranes is used for protein desalting, purification and concentration.
  • Autoclave
  • Filtration area: 15 cm²
  • Diameter: 47 mm (filter), 80 mm (cylinder)
  • Height: 122 mm
  • Volume (hold up): 0.3 ml
  • Volume (process volume): 2.5 to 75 ml
Access contents without dismantling via top plate opening. The in-place disc filter is inside a glass cylinder with PTFE components for broad compatibility.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité