Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sampling Manifold, 1225

Fournisseur: Merck
XX2702550
MILFXX2702550EA 2880 EUR InStock
MILFXX2702550
Sampling Manifold, 1225
Collecteurs
Simultaneously vacuum filter 12 samples for rapid analysis of retentate or filtrate. Numbered positions on the filter plate assure accurate sample tracking. Sealing stoppers maintain vacuum on unused sample cups. Accessory extension barrels increase sample volumes from 15 to 50 ml.

  • Fitting outlet: 6,35 mm (¹/₄") NPTF for vacuum valve and drain plug
  • Can be autoclaved a minimum of 20 times
  • Diameter: 24 or 25 mm
  • Filtration area: 2,7 cm² per filter
  • Process volume: 15 ml, 50 ml with extension barrel

Materials of construction: Glass-filled polypropylene plates, chamber, handwheel nut, valve; polypropylene test tube rack, support screens, HDPE drain plug, 316 stainless steel bolt, brass handwheel insert.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité