Flask and Neoprene Stopper
Fournisseur: Merck
XX6602501
MILFXX6602501EA 448 EUR InStock
MILFXX6602501
Flask and Neoprene Stopper
Ballons Fioles à vide
Simultaneously vacuum filter 12 samples for rapid analysis of retentate or filtrate. Numbered positions on the filter plate assure accurate sample tracking. Sealing stoppers maintain vacuum on unused sample cups. Accessory extension barrels increase sample volumes from 15 to 50 ml.
General filtration of 15 to 50 ml samples, preparation for scintillation counting.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité