Plug closure for culture tubes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
540
MLBP540EA 55.9 EUR InStock
MLBP540
Plug closure for culture tubes
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Plug closures for 5 ml 12×75 mm culture tubes
  • Made from autoclavable, low density polyethylene
  • Non sterile
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité