Lecteurs de microplaques, multimode, FlexStation® 3
Fournisseur: Molecular Devices
FLEX3 FLEX3-SC-ACAD3 FLEX3-R
735-0381EA 0 EUR InStock
735-0381 MLDVFLEX3-SC-ACAD3 MLDVFLEX3-R
Lecteurs de microplaques, multimode, FlexStation® 3
Lecteurs de microplaques
Le lecteur de microplaques multimode pour paillasse FlexStation® 3 associe les performances du lecteur de microplaques multimode SpectraMax® M5e à une micropipette 8 ou 16 canaux intégrée dans un lecteur pour paillasse compact. Les optiques monochromateurs haute performance du lecteur de microplaques FlexStation 3 sont réglables pour l'absorbance, l'intensité de la fluorescence, la polarisation de la fluorescence et les études par fluorescence résolue dans le temps. Il est également doté d'un tube photomultiplicateur dédié aux études par luminescence.
  • Lecteur à cinq modes avec une
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité