Laveur de microplaques, MultiWash™+
Fournisseur: Molecular Devices
MULTIWASHPLUS
MLDVMULTIWASHPLUSEA 0 EUR InStock
MLDVMULTIWASHPLUS
Laveur de microplaques, MultiWash™+
Laveurs de microplaques
Le laveur de microplaques MultiWash™+ compact et portable comprend 20 protocoles prédéfinis et fonctionne avec des plaques 96 et 384 puits. Il est fourni avec quatre flacons de lavage/ rinçage et un flacon de déchets pour une utilisation facile.
  • Utilisation facile
  • Rinçage automatique pour réduire le colmatage
  • Aspiration transversale réduisant le volume résiduel dans chaque puits
  • Sans vide et sans pression
  • Vitesse, volume, temps de trempage, vitesse et durée d'aspiration réglables
  • Jusqu'à 20 protocoles de lavage – 8 cycles par protocole
Le laveur de microplaques MultiWash™+ offre divers protocoles et modes de lavage. L'écran tactile intégré garantit la possibilité de 20 protocoles de lavage, avec un maximum de huit cycles par protocole. Il est doté de vitesse et volume réglables, une vitesse et une durée d'aspiration réglables et des temps de trempage ajustables. Trois modes d'agitation sont disponibles.
Information de livraison: Complet avec le MultiWash™+ pour plaques 96 puits, quatre lignes de liquide, collecteur et tubulre huit voies, quatre flacons de lavage/ rinçage (2 l) et un flacon de déchets (2,5 l). Options supplémentaires: Collecteur à 16 voies pour plaques 384 puits, collecteur à 12 voies, kit de maintenance du laveur, kit de tubulure externe (quatre voies) et flacons de lavage/ rinçage de remplacement (2 l). Contactez votre agence Avantor locale pour plus d'informations sur les options.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité