Kit de cardiotoxicité, EarlyTox™
Fournisseur: Molecular Devices
R8210 R8211
MLDVR8210EA 412 EUR InStock
MLDVR8210 MLDVR8211
Kit de cardiotoxicité, EarlyTox™
Tests Tests cellulaires
Le kit de cardiotoxicité EarlyTox™ offre une méthode rapide, simple et fiable basée sur la fluorescence pour identifier des composés cardiotoxiques dans un test de biorélévation utilisant des cardiomyocytes dérivés de cellules souches.
  • Éliminer les composés cardiotoxiques et identifier les candidats médicamenteux potentiels
  • Mesurer 384 échantillons en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs heures
  • Minimiser l’effet non spécifique du colorant sur les caractéristiques du battement
  • Réduire les variations d’un puits à l’autre et améliorer la qualité des données
  • La plus grande plage dynamique de signal disponible
  • Comparaison par rapport à trois composés de référence
Pour les chercheurs visant à identifier des composés cardiotoxiques, le kit de cardiotoxicité EarlyTox™ permet de cribler plus de composés plus tôt dans la découverte de médicaments. Cela permet de hiérarchiser les pistes et d’orienter les efforts de chimie médicale plus rapidement, d’améliorer la productivité et de réduire les coûts associés aux tests de sécurité approfondis en aval.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité