Protein ladders (pre-stained), ScanLater™
Fournisseur: Molecular Devices
R8220
MLDVR8220EA 383 EUR InStock
MLDVR8220
Protein ladders (pre-stained), ScanLater™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
The ScanLater™ Western blot protein ladder is a mixture of seven biotinylated recombinant proteins at 10, 20, 40, 60, 80, 100, and 140 kD.
  • 3 pre-stained marker proteins at 18, 31, and 70 kD
  • Ready to use, for 30 mini gels with recommended protocol
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité