SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM AVEC SOFTMAX PRO qui comprend les modes Absorbance, Fluorescence et Luminescence. Source lumineuse de lam pe flash au xnon. Gamme de longueur donde de fluorescence 250-850 nm. Un cube de filtre standard inclus (FL-465, FL 1 * 1 Pce
Fournisseur: Molecular Devices
SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM AVEC SOFTMAX PRO qui comprend les modes Absorbance, Fluorescence et Luminescence. Source lumineuse de lam pe flash au xnon. Gamme de longueur donde de fluorescence 250-850 nm. Un cube de filtre standard inclus (FL-465, FL 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM AVEC SOFTMAX PRO qui comprend les modes Absorbance, Fluorescence et Luminescence. Source lumineuse de lam pe flash au xénon. Gamme de longueur d’onde de fluorescence 250-850 nm. Un cube de filtre standard inclus (FL-465, FL 1 * 1 Pce MLDVSMAXMINIAFLACA 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou