Lecteurs de microplaques, Gemini™ XPS
Fournisseur: Molecular Devices
XPS
MLDVXPSEA 0 EUR InStock
MLDVXPS
Lecteurs de microplaques, Gemini™ XPS
Lecteurs de microplaques
Le spectrophotomètre à microplaques Gemini™ XPS offre un environnement flexible pour déterminer les paramètres optimaux d’excitation et d’émission pour les analyses présentant l’intensité fluorescente la plus élevée. Le lecteur Gemini ™ XPS à lecture supérieure est doté de deux monochromateurs qui permettent aux utilisateurs d’utiliser de nouveaux colorants sans avoir à acheter des sets de filtres coûteux.
  • Lire une variété de formats d’échantillons sur des microplaques de 6 à 384 puits, en mode point final, cinétique, balayage spectral et balayage de puits
  • Éliminer le besoin d’identifier, d’acheter et de remplacer les filtres pour l’optimisation de la longueur d’onde avec des monochromateurs doubles pour la sélection de la longueur d’onde d’excitation et d’émission entre 250 et 850 nm
  • Il est possible de lire jusqu’à 4 paires de longueur d’onde pour les mesures de point final et cinétiques
  • Balayage de puits pour signaler une mesure de fluorescence d’un point unique au centre d’une microplaque à plusieurs points d’un puits de culture tissulaire
  • Mélange soigneux des échantillons des puits des microplaques par la fonction Automix programmable par l’utilisateur
  • Automatisation transparente avec le gerbeur de microplaques StakMax® (disponible séparément)
Le lecteur Gemini™ XPS utilise deux monochromateurs à balayage pour déterminer les paramètres optimaux d’excitation et d’émission. Les analyses varient en fonction de la température ou des conditions de pH ; les monochromateurs permettent aux utilisateurs de sélectionner la longueur d’onde optimale pour tout test. Lorsque les méthodes ou les fluorophores changent, il ne faut que quelques commandes logicielles pour ajuster le lecteur.
Information de livraison: Fourni avec le logiciel d’acquisition de données et d’analyse SoftMax® Pro.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité