Feuille abrasive, papier abrasif, Fre-Cut™ 618
Fournisseur: 3M
02636
MMMA02636EA 87 EUR InStock
MMMA02636
Feuille abrasive, papier abrasif, Fre-Cut™ 618
Lingettes Lingettes nettoyantes
Ces feuilles flexibles en carbure de silicium haute performance de poids « A » sont idéales pour la finition des peintures et des laques, du bois et des plastiques. Pour le ponçage à la main ou le ponçage orbital aléatoire sur les meubles, les ornements, les cadres, les enduits, les moulures, les profils.
  • Le minéral de carbure de silicium pointu donne une coupe agressive avec une finition fine
  • Une résistance de charge plus élevée signifie une durée de vie prolongée du produit
Classe de grille : P500
Minéral: Carbure de silicium
Support: Papier de poids A
Enrobage: Ouvrir
Lier Résine
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité