Tampons manuels, moyen, 7440, Scotch-Brite™
Fournisseur: 3M
07440
MMMA07440EA 131 EUR InStock
MMMA07440
Tampons manuels, moyen, 7440, Scotch-Brite™
Lingettes Lingettes nettoyantes
Compact et dense, ce tampon est le plus agressif et le plus durable des tampons pour réaliser rapidement des travaux par enlèvement de matière. Il est parfaitement adapté aux nettoyages en profondeur, aux ébavurages et aux travaux de finition. Utilisable à la main, avec un bloc tampon manuel ou sur une ponceuse en ligne.
  • Coupe rapide pour éliminer les contaminants et les oxydes dans les applications de nettoyage et de finition les plus exigeantes
  • Performances similaires à celles de la paille de fer de grade 4
Minéral abrasif : Oxyde d'aluminium de qualité moyenne.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité