Bande magnétique, 1317
Fournisseur: 3M
131725N
MMMA131725NEA 2120 EUR InStock
MMMA131725N
Bande magnétique, 1317
Rubans adhésifs
La bande magnétique 1317 est un aimant en forme de ruban recouvert d'adhésif sur un côté.
  • Résistance thermique de −45 à 70 °C
  • Aimant permanent flexible de 1,5 mm d'épaisseur
  • Peut être facilement coupé avec des ciseaux
Avec une force de décollement de 70,4 g/cm, cette bande est adaptée à la réalisation d'une signalétique détachable sur des surfaces métalliques.
Couleur: Marron
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité