Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DBI-SALA® Safe Bucket

Fournisseur: 3M
1500134
MMMA1500134EA 172 EUR InStock
MMMA1500134
DBI-SALA® Safe Bucket
Godets
3M™ DBI SALA® Safe Bucket is designed to be the perfect companion for workers at height carrying heavy loads. It is manufactured with either a hook and loop or drawstring closure system which helps prevent accidental drops. Colorful indicator tabs provide quick visual cues to indicate whether the bucket is in lockdown mode or easy-access mode.

  • Compatible with 3M™ DBI-SALA® and Protecta® Fall Protection systems and components
  • Enable workers to secure tools and accessories while working at height
  • Multiple materials, closure systems, and attachment point options designed for a variety of applications

Built-in connection points, the Safe Bucket was engineered for use with tools at height, and includes six connection points for tethering. Available in both heavy-duty canvas and vinyl variants that are load rated for 45,4 and 91 kg respectively.

Weight: 1,83 kg
Weight capacity: 45,4 kg
Overall length: 448,31 mm

Recommended industry: Construction, general industrial, mining, oil and gas, transportation.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité