Ruban adhésif pour boîtes, 3444, Scotch®
Fournisseur: 3M
344450500
MMMA344450500EA 109 EUR InStock
MMMA344450500
Ruban adhésif pour boîtes, 3444, Scotch®
Rubans adhésifs
Le ruban adhésif d'emballage en papier 3M 3444 s'applique sur des surfaces en carton sèches et sans poussière. Il se caractérise par sa bonne tenue et son adhérence à long terme au carton. Cela fait du ruban adhésif une très bonne alternative aux rubans de film classiques. La particularité est que le ruban adhésif conserve son adhérence à toutes les températures auxquelles un emballage est habituellement exposé. Ceci s'applique également à la zone de surgélation.
  • Adhésif Caoutchouc naturel
  • Type de materiau: Papier
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité