Bouchons d'oreille de test à ajustement flexible, E-A-R™
Fournisseur: 3M
393-2026-50
MMMA393-2026-50EA 0 EUR InStock
MMMA393-2026-50
Bouchons d'oreille de test à ajustement flexible, E-A-R™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Bouchons d'oreille à ajustement flexible E-A-R™ équipés d'un tube de sonde pour les tests d'ajustement à l'aide du système de validation double oreille 3M™ E-A-Rfit™. Ne peut pas être utilisé comme protection auditive.
  • Les bouchons d'oreille de test sont modifiés avec un tube de sonde pour une utilisation lors des tests d'ajustement des bouchons d'oreille
  • 50 paires par caisse
  • Pour usage professionnel uniquement
Ces bouchons de test sont une version spécialement testée du bouchon d'oreille standard. Ce produit fonctionne avec le système de validationMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité