Couvre-chaussures, 402
Fournisseur: 3M
402
MMMA402EA 112 EUR InStock
MMMA402
Couvre-chaussures, 402
Vêtements à usage unique
Ces couvre-chaussures jetables fabriqués à partir de PP maintenant tissé sont conçus pour fournir une barrière de protection de base pour aider à protéger les chaussures contre les éclaboussures de liquide légères et les poussières dangereuses.
  • Haut et bas élastiques pour une protection contre les contaminants et un ajustement amélioré
  • Semelle et tige fabriquées dans le même matériau
  • Traité antistatique
Poids: 40 g/m²
Longueur: 250 - 380 mm
Hauteur: 150 mm
Diamètre d'ouverture: 1,5 - 15 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité