Couvre-chaussures, 442
Fournisseur: 3M
442
MMMA442EA 261 EUR InStock
MMMA442
Couvre-chaussures, 442
Vêtements à usage unique
Ces couvre-chaussures jetables sont conçus pour fournir une barrière de protection de base pour aider à protéger les chaussures contre les éclaboussures de liquide légères et les poussières dangereuses. Fabriqué à partir d'un matériau stratifié microporeux (PP/PE) avec traitement antistatique.
  • Élastique autour de la cheville pour une protection contre les contaminants et un ajustement amélioré
  • Semelle et tige fabriquées dans le même matériau
  • Traité antistatique
Poids: 55 g/m²
Longueur: 380 mm
Hauteur: 180 mm
Diamètre d'ouverture: 8 - 15 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité