Capuche, 446
Fournisseur: 3M
446
MMMA446EA 472 EUR InStock
MMMA446
Capuche, 446
Vêtements à usage unique
Cette cagoule est fabriquée à partir du même tissu en PP/PE laminé microporeux que celui qui est utilisé dans la combinaison 3M™ 4510. La cagoule offre une protection générale contre les substances non dangereuses, avec des drapages sur les épaules offrant une excellente couverture.
  • Tissu faiblement pelucheux
  • Traitement anti-statique
  • Coutures sergées
  • Élastiquée autour du visage
Cat. I
Certifications: Cat. I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité