Ruban en tissu de verre, 5453
Fournisseur: 3M
54537533
MMMA54537533EA 3740 EUR InStock
MMMA54537533
Ruban en tissu de verre, 5453
Rubans adhésifs
Le ruban en tissu de verre PTFE 3M™ 5453 aux performances supérieures est doté d'un support en tissu de verre tissé marron imprégné de PTFE (polytétrafluoroéthylène). Ce ruban fournit une surface lisse sur les machines de traitement et offre un coefficient de frottement extrêmement faible qui, en combinaison avec un adhésif en silicone sensible à la pression, crée une surface antiadhésive qui fonctionne à des températures élevées.
  • Le support renforcé en tissu de verre offre une plus grande résistance à la traction et une meilleure résistance aux déchirures et aux perforations que les rubans à film PTFE typiques
  • L'adhésif en silicone offre des performances à haute température et un long vieillissement
  • Fournit une surface antiadhésive à faible frottement sur les équipements de thermoscellage et d'emballage
  • Le support plus épais aide à prolonger la durée de vie par rapport aux versions plus fines lorsqu'elles sont soumises à l'abrasion et à l'usure
  • Fonctionne sous une large gamme de températures
  • Une très faible absorption d'humidité permet au ruban de fonctionner dans des environnements humides
  • L'excellente résistance chimique permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • Résistance à la traction: 60,0 N/100 mm
  • Durée de vie de 24 mois
Résistant à la plupart des produits chimiques, ce ruban PTFE renforcé offre une solution rapide et durable pour aider à réduire l'accumulation sur les machines d'emballage et de thermoscellage. Il fonctionne comme un support antiadhésif ou à libération facile de plus longue durée entre les surfaces où la pression, les changements de température et d'autres facteurs créent une mesure d'adhérence. Le PTFE est résistant aux produits chimiques et peut être utilisé comme barrière chimique temporaire. Le ruban a une large plage d'utilisation de température, de −73 à +260 ° C (−100 à + 500 ° F), ce qui le rend adapté à une variété d'applications à haute température.
Les applications recommandées incluent l'utilisation sur les machines de thermoscellage, les équipements de repassage et de pressage, le groupage à haute température et le démoulage dans le collage composite. Ce ruban constitue également une bonne barrière pour la séparation de pièces dissemblables.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité