Écran facial, Polycarbonate
Fournisseur: 3M
5E-11
MMMA5E-11EA 48.4 EUR InStock
MMMA5E-11
Écran facial, Polycarbonate
Écrans de protection
Face Shield 5E-11 est un écran facial incurvé en polycarbonate de classe optique 1, teinte 5, teinté vert, avec revêtement anti-buée et anti-rayures pour une protection contre les particules à grande vitesse, les UV et la lumière visible intense. Il est compatible avec le système d'écran facial V5 pour le montage sur les casques durs 3M série G3000 ou G22.
  • Fournit une protection contre les particules à grande vitesse et la lumière de soudage secondaire
  • Conçu pour s'adapter aux casques durs 3M série G3000 ou G22 avec système de montage d'écran facial 3M V5
  • La fonction Snap-in permet une connexion rapide et facile au support de l'écran facial
  • Impact à énergie moyenne, classe B
  • Visière de classe optique 1, impact à faible énergie
3M Face Ahield, 5E-11 offre une protection contre les chocs B contre les particules à vitesse moyenne (bille d'acier de 0,86 g à 120 m/s), les UV ou la lumière visible intense. Cette visière en polycarbonate incurvée, teintée en vert, avec revêtement anti-buée et anti-rayures, teinte 5, est de classe optique 1 et de grade B pour une protection contre les impacts à énergie moyenne. La forme incurvée permet un ajustement près du visage.
Certifications: EN 166:2001.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité