Écrans faciaux, série V5
Fournisseur: 3M
5F-11
MMMA5F-11EA 23.2 EUR InStock
MMMA5F-11
Écrans faciaux, série V5
Écrans de protection
Visière incurvée transparente en polycarbonate de classe optique 1 avec revêtement anti-buée et anti-rayures. Compatible avec le système d'écran facial 3M™ V5 pour le montage sur les casques de protection 3M™ série G3000 ou G22.
  • Fournit une protection contre la lumière de soudage secondaire
  • Revêtement anti-buée et anti-rayures
  • La fonction Snap in permet une connexion rapide et facile
  • Impact à énergie moyenne, classe B
  • Visière de classe optique 1, impact à faible énergie
Obtenez une protection contre les impacts et la lumière de soudage secondaire avec l'écran facial 3M™, 5F-11. Il offre une protection contre les chocs B contre les particules à vitesse moyenne (bille d'acier de 0,86 g à 120 m/s), les UV ou la lumière visible intense. Revêtement anti-buée et anti-rayures, avec une forme incurvée qui permet un ajustement près du visage.
Conçu pour s'adapter aux casques de protection 3M™ série G3000 ou G22 avec système de montage d'écran facial 3M™ V5. La fonction d'encliquetage permet de connecter rapidement et facilement l'écran facial au support d'écran facial.
Certifications: EN 166:2001
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité