Adhésif en aérosol, Hi-Strength 90
Fournisseur: 3M
90
MMMA90EA 391 EUR InStock
MMMA90
Adhésif en aérosol, Hi-Strength 90
Adhésifs
3M™ hi-strength 90 spray adhesive is an extremely versatile, fast-drying spray adhesive that bonds strongly to a wide range of materials. A permanent bond ensures fast results to keep projects moving ahead.
  • Provides professional, industrial strength adhesion for demanding applications
  • Creates soft, non-dimpling adhesive lines for a clean appearance
  • High temperature and moisture resistance
  • Variable-width spray pattern for more control and minimum waste
The spray formula is easy to dispense, offering a variable-width spray pattern, and applies directlyMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité