Ruban double face repositionnable amovible, 9415PC
Fournisseur: 3M
94151219
MMMA94151219EA 5230 EUR InStock
MMMA94151219
Ruban double face repositionnable amovible, 9415PC
Rubans adhésifs
Le ruban repositionnable amovible 3M™ 9415PC est un adhésif acrylique 400 et 1000 sur un 78 lbs. Doublure en papier kraft polycouché et support en film polyester.
  • Support film polyester 25 µm sur ruban double face amovible et repositionnable 50 µm
  • Fonctionne avec des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses
  • Enlevez le ruban adhésif sans laisser de résidus sur de nombreux films, feuilles et papiers, grâce à sa très faible adhérence
  • Tack élevé/faible tack
  • Température moyenne et faible résistance aux solvants
  • HSE moyen/faible et LSE faible
Utilisez le ruban repositionnable amovible 3M™ 9415PC pour permettre le retrait sans résidu de nombreux films, feuilles et papiers en raison de son adhérence ultra faible. Ce ruban fonctionne bien avec des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses. Il dispose d'un adhésif permanent sur la face avant et d'un adhésif repositionnable amovible sur la face arrière du ruban pour le repositionnement ou les multiples ouvertures et fermetures.
Il s'agit d'un adhésif acrylique sur une doublure en papier kraft polycoated et un support de film polyester qui peut être utilisé dans les industries de l'impression commerciale et de l'étiquetage médical, à des applications telles que la fixation au positionnement temporaire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité