Ruban mousse double face 9515W
Fournisseur: 3M
9515W12
MMMA9515W12EA 8640 EUR InStock
MMMA9515W12
Ruban mousse double face 9515W
Rubans adhésifs
3M™ Ruban mousse à double revêtement 9515W est un ruban en mousse de polyéthylène blanc, de 1,5 mm d'épaisseur, à double revêtement, avec un adhésif acrylique.
  • Closed-cell double coated polyethylene foam with acrylic adhesive
  • Mount and join a wide range of materials
  • Suitable for different surfaces
The acrylic adhesive provides good initial tack and adhesion to a wide variety of surfaces. Intended applications include assembly of displays (POS), lightweight emblems, name plates, etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité