Applicateur de colle, ATG 700, Scotch®
Fournisseur: 3M
ATG700EU
MMMAATG700EUEA 341 EUR InStock
MMMAATG700EU
Applicateur de colle, ATG 700, Scotch®
Distributeurs d'adhésifs liquides et pistons
Les applicateurs d'adhésif Scotch® ATG appliquent le ruban de transfert d'adhésif en une opération rapide, facile et d'une seule main. Ces applicateurs légers sont parfaits pour les petits et moyens travaux d'assemblage, ainsi que pour les applications industrielles légères et lourdes.
  • L'applicateur permet l'utilisation de rouleaux adhésifs de ¾" et ½" de largeur
  • Application contrôlée en appuyant simplement sur une gâchette
  • Applique l'adhésif tout en retirant et en rembobinant la doublure dans l'applicateur pour éliminer le nettoyage
  • Le couvercle
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité