Lunettes de protection série 4800
Fournisseur: 3M
BUD48AF
MMMABUD48AFEA 5.6 EUR InStock
MMMABUD48AF
Lunettes de protection série 4800
Lunettes de protection
Les lunettes de sécurité de la série 3M™ 4800 sont dotées d'une lentille en polycarbonate transparent et solide pour une résistance aux chocs et d'une ventilation indirecte pour un confort accru.
  • Lunettes de sécurité économiques de base avec une conception de lentille plate
  • Ventilation indirecte pour protéger contre les gouttelettes de liquide
  • Lentille en polycarbonate pour une résistance aux chocs
  • Non conçu pour être porté par-dessus des lunettes de vue
  • Revêtement anti-buée pour aider à réduire la formation de buée sur les verres
Pour des lunettes de sécurité polyvalentes qui offrent un confort de refroidissement, la série 4800 dispose d'un système de ventilation indirecte pour éviter la formation de buée et assure le confort tout en travaillant sur de longues périodes. Ils ont également une lentille en polycarbonate clair et solide pour protéger contre les chocs et les objets volants. Ils sont disponibles avec un revêtement de lentille anti-buée.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité