Nettoyant de surface pour l'acier inoxydable
Fournisseur: 3M
EDEL600
MMMAEDEL600EA 23.9 EUR InStock
MMMAEDEL600
Nettoyant de surface pour l'acier inoxydable
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Spray nettoyant pour acier inoxydable ; peut également être utilisé sur différentes surfaces, y compris le chrome, le laiton, l'aluminium, les surfaces métalliques anodisées, le plastique et l'émail. Nettoie et protège les surfaces en acier inoxydable en une seule opération, empêche l'oxydation et les empreintes digitales.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité