L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distributeur d'adhésif, Scotch-Weld™ EPX
Fournisseur: 3M
EPXHAND3
MMMAEPXHAND3EA 138 EUR InStock
MMMAEPXHAND3
Distributeur d'adhésif, Scotch-Weld™ EPX
Distributeurs d'adhésifs liquides et pistons
L'applicateur manuel Scotch-Weld™ EPX est conçu pour traiter des cartouches de 38 ml à 50 ml. Avec le système EPX, la colle est dosée, mélangée et appliquée sur les matériaux à coller.
  • Convient aux petits et moyens volumes
  • Léger et mobile
  • Temps d'installation réduits
  • Aucun contact direct de l'utilisateur avec l'adhésif
L'applicateur manuel EPX permet un collage mobile et indépendant et comprend également le piston d'alimentation 1:1/2:1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité