Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EMI Aluminum Foil Shielding Tape, 1170

Fournisseur: 3M
ET117015X16.5
MMMAET117015X16.5EA 59.4 EUR InStock
MMMAET117015X16.5
EMI Aluminum Foil Shielding Tape, 1170
Rubans adhésifs
3M™ EMI Shielding Tape 1170 is an easily die-cut, solderable 0,05 mm aluminium foil tape with conductive adhesive for EMI shielding and static charge draining when grounded. Acrylic adhesive has good resistance to heat, oxidation, solvents, and oils. Aluminum is an alternative conductive backing material to copper.

  • Unique adhesive creates secure contact with the application surface
  • Suitable for EMI shielding, grounding, and static charge draining
  • Flame-retardant
  • Rated for 600 V applications
  • Withstands a wide temperature range of −40 to +130 °C (−40 to +266 °F)

3M™ EMI Shielding Tape 1170 has aluminium foil backing with a pressure sensitive, electrically conductive, acrylic adhesive that ensures firm adherence. The conductive particles in the adhesive offer low resistance between the substrate and the backing. This tape is designed for applications such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping, and providing surface contact to non-solderable materials.

Certifications: UL listed and RoHS 2011/65/EU compliant.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité