Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Express™
Fournisseur: 3M
EX01002 EX01001
111-1865EA 134 EUR InStock
111-1865 MMMAEX01001
Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Express™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Les bouchons d'oreilles réutilisables E-A-R™ Express™ sont des bouchons d'oreilles jaunes et bleus reconnaissables avec un embout en mousse qui est façonné et dimensionné pour un ajustement confortable. Ils peuvent réduire les niveaux de bruit de 28 dB et ont une poignée d'insertion hygiénique.
  • Facile à glisser doucement dans les oreilles avec une mousse à récupération lente
  • La pointe en mousse offre une étanchéité confortable et efficace
  • Comprend une poignée d'insertion hygiénique
  • Tige bleue reconnaissable et pointe jaune pour une identification facile
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité