Respirateur de test d'ajustement qualitatif
Fournisseur: 3M
FT30
MMMAFT30EA 399 EUR InStock
MMMAFT30
Respirateur de test d'ajustement qualitatif
Respirators Systèmes de respiration
Kit de test d'ajustement pour protections respiratoire.
Ce kit utilise une solution test de benzoate de dénatonium pour produire un goût très amer. Il peut être utilisé pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules.
Certifications: Répond aux critères de performance pour les tests d'ajustement des respirateurs en vertu de la norme OSHA actuelle pour la protection des respirateurs: 29 CFR 1910.134, Annexe A.
Information de livraison: Le kit comprend une cagoule, un collier, deux nébuliseurs, une solution de sensibilité au goût amer, une solution de test d'ajustement au goût amer et des instructions d'utilisation plastifiées.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité