Ruban, gris, VHB™
Fournisseur: 3M
GPH-110GF
MMMAGPH-110GFEA 136 EUR InStock
MMMAGPH-110GF
Ruban, gris, VHB™
Rubans adhésifs
Le ruban VHB 3M™ GPH-110GF est une solution de collage permanente qui peut remplacer les fixations mécaniques traditionnelles et les adhésifs liquides dans les applications difficiles à haute température. Son noyau en mousse acrylique offre un bon équilibre entre résistance et conformabilité. Le ruban VHB 3M™ GPH-110GF a une excellente résistance à la température, idéal pour les processus de revêtement en poudre ou de peinture liquide qui subissent un cycle de cuisson à la chaleur.
  • Tack initial élevé
  • Bon équilibre entre température élevée et performances de pelage et de cisaillement
  • La mousse permet une relaxation du stress et une application facile
  • Bonnes propriétés d'étanchéité
  • Pour une utilisation intérieure et extérieure
Applications : collage métallique, collage structurel.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité