Ruban adhésif double face, GPT-020F
Fournisseur: 3M
GPT-020F1540
MMMAGPT-020F1540EA 1290 EUR InStock
MMMAGPT-020F1540
Ruban adhésif double face, GPT-020F
Rubans adhésifs
Conçu pour la polyvalence, le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F est un adhésif acrylique sans solvant modifié transparent de 200 µm d'épaisseur avec une doublure en film PP imprimé blanc. Il combine un niveau élevé de performances de pelage et de cisaillement, permettant une adhérence élevée sur une grande variété de substrats.
  • Offre la possibilité de se lier à une grande variété de substrats, de la surface haute à la surface basse
  • Tack initial élevé et résistance à l'humidité
  • Manipulation et conversion faciles grâce à la livraison de doublure filmique
  • 200 µm d'épaisseur
Ce ruban offre une forte adhérence initiale et une résistance à l'humidité, permettant une manipulation et une conversion faciles grâce à la livraison de la doublure filmique. Résistance haute température : 190 °C à court terme et 90 °C à long terme.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité